Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30380682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380682 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30380682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43598010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N O4 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 270.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.9316
Porcentaje de pureza >95