Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl2 N O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.09 |
| Show More |