Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430438 50 g 50 g
11440438 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24589.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2736-23-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO4S | Molecular Weight: 270.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2736-23-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NO4S
Peso molecular (g/mol) 270.08
Número MDL MFCD00007931
Clave InChI ZSHHRBYVHTVRFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lasamide, 5-aminosulfonyl-2,4-dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl-benzoic acid, unii-leg53tf0sn, 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2,4-dichloro, leg53tf0sn, 3-sulfamoyl-4,6-dichlorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl
PubChem CID 17655
Nombre IUPAC ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico
SMILES C1=C(C(=CC(=C1S(=O)(=O)N)Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Punto de fusión 230°C to 232°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.09
Porcentaje de pureza 98%