Learn More
2,4-dicloro-5-nitropirimidina, TRC
Código de producto. 30369425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369425 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30369425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43564010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS 49845-33-2
Fórmula molecular C4 H Cl2 N3 O2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-nitropirimidina
Peso molecular (g/mol) 193.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.9446