Learn More
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446610 10 g 10 g
11436610 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446610 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27644.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 49845-33-2 | Molecular Formula: C4HCl2N3O2 | Molecular Weight: 193.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49845-33-2
Fórmula molecular C4HCl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 193.97
Número MDL MFCD00127867
Clave InChI INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
PubChem CID 521266
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-nitropirimidina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Punto de fusión 28°C to 32°C
Punto de ebullición 0.9°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.98
Porcentaje de pureza 97%