Learn More
2,4-Dicloro-5-nitrofenil isopropílico éter, TRC
Product Code. 30372185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30372185 500 mg
30370970 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372185 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD435550500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41200-97-9
Fórmula molecular C9H9Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 250.08
Sinónimo 1,5-Dichloro-2-(1-methylethoxy)-4-nitrobenzene
SMILES CC(C)Oc1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2NO3/c1-5(2)15-9-4-8(12(13)14)6(10)3-7(9)11/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9959