Learn More
2,4-Dicloro-5-nitrofenil isopropílico éter, TRC
Código de producto. 30370970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370970 5 g
30372185 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4355505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41200-97-9
Fórmula molecular C9H9Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 250.08
Sinónimo 1,5-Dichloro-2-(1-methylethoxy)-4-nitrobenzene
SMILES CC(C)Oc1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2NO3/c1-5(2)15-9-4-8(12(13)14)6(10)3-7(9)11/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9959