Learn More
2,4-dicloro-5-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-nitrophenol |
| CAS | 39489-77-5 |
| Fórmula molecular | C6H3Cl2NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | O=[N](C(C=C(O)C(Cl)=C1)=C1Cl)=O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-5-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.95 |