Learn More
2,4-Dicloro-5-nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11443147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443147 100 g 100 g
11423147 5 g 5 g
11433147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16111.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-70-4
Fórmula molecular C7H2Cl2F3NO2
Peso molecular (g/mol) 259.993
Número MDL MFCD00007073
Clave InChI VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 2,4-dichloro-3,5-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, pubchem4862, 2,4-dichloro-5-nitro benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4,6-dichloronitrobenzene, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 621179
Nombre IUPAC 1,5-dicloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 53°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2467459
Formula Weight (peso de la fórmula) 260
Porcentaje de pureza 97%