Learn More
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench** |
| CAS | 1780-31-0 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc(Cl)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-5-metilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9752 |