Learn More
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30386283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386283 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4355005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Fórmula molecular C5 H4 Cl2 N2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
SMILES Cc1cnc(Cl)nc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 163
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9752