Learn More
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624195 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624195 5 g Frasco de vidrio 5 g
10410934 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624195 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1780-31-0
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.01
Clave InChI DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Punto de fusión 26.0°C to 28.0°C
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 109.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.