Learn More
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491368 1 g 1 g
15411378 250 mg 250 miligramos
15401378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55206.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. It can react with piperidineto produce 2-chloro-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidine. This reaction will need solvent dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloro-5-metilpirimidina se utiliza en la síntesis de (2-cloro-6-metil-pirimidin-4-il)-(2,3-dihidro-benzotiazol-6-il)-amina. Puede reaccionar con el piperidinato y producir 2-cloro-5-metil-4-piperidin-1-il-pirimidina. Esta reacción necesitará disolvente dioxano.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, acetato de etilo y tolueno.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1780-31-0
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00023197
Clave InChI DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.39
Punto de ebullición 108°C to 109°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 98%