Learn More
Cloruro de 2,4-dicloro-5-metilbencensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418607 10 g 10 g
11408607 2.5 g 2.50 g
11428607 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19718.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28286-86-4
Fórmula molecular C7H5Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 259.53
Número MDL MFCD00044016
Clave InChI DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 70°C to 73°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4-dicloro-5-metilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.54
Porcentaje de pureza 97%