Learn More
2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492588 10 g 10 g
15402598 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56153.09
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used for preparation of heteroarylpiperazine derivatives for use in treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de derivados de heteroarilpiperazina para su uso en el tratamientode la enfermedad de Alzheimer.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco.’ Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19646-07-2
Fórmula molecular C5H4Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 179.00
Número MDL MFCD02685670
Clave InChI ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
PubChem CID 601401
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-metoxipirimidina
SMILES COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179
Porcentaje de pureza 97%