Learn More
2,4-dicloro-5-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline |
| CAS | 98446-49-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3S/c13-10-6-15-11(14)12-9(10)7-16-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,13H,6-7H2,(H,12,14)/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1COC(=O)N[C@@H]1CSc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (4S,5S)-5-hidroxi-4-(fenilsulfanilmetil)-1,3-oxazinan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.062 |