Learn More
2,4-Dicloro-5-metoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421060 1 g 1 g
11431060 5 g 5 g
11441060 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25497.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98446-49-2
Fórmula molecular C7H7Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 192.039
Número MDL MFCD00974410
Clave InChI AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
PubChem CID 1476636
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.05
Porcentaje de pureza 98%