Learn More
2,4-Dichloro-5-isopropoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344985 1 g 1 g
11354985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18371.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41200-96-8 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41200-96-8
Fórmula molecular C9H11Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 220.093
Número MDL MFCD00974411
Clave InChI RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
PubChem CID 170476
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-propan-2-iloxianilina
SMILES CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (0.2 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2836827
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.11
Porcentaje de pureza 98%