Learn More
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936561 1 g 1 g
11946561 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443220010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2927-71-1
Fórmula molecular C4HCl2FN2
Peso molecular (g/mol) 166.96
Número MDL MFCD00233551
Clave InChI WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-fluoropirimidina
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 40°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 67°C to 68°C (6.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN 3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.