Learn More
2',4'-Dicloro-5'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479677 100 g 100 g
11459677 5 g 5 g
11469677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22153.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 704-10-9
Fórmula molecular C8H5Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 207.03
Número MDL MFCD00077499
Clave InChI FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
Nombre IUPAC 1-(2,4-dicloro-5-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 34°C to 36°C
Densidad 1.425
Punto de ebullición 134°C to 135°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 g
Beilstein 3090042
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.03
Porcentaje de pureza 97%