Learn More
2,4-Dicloro-5-bromopirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 36082-50-5 |
| Fórmula molecular | C4 H Br Cl2 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H |
| SMILES | Clc1ncc(Br)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,4-dicloropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.87 |