Learn More
Clorhidrato de 2,4-dicloro-5,6,7,8-tetrahidropirido[3,4-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride |
| CAS | 1187830-76-7 |
| Fórmula molecular | C7H7N3Cl2 • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-1-2-10-3-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.ClC=1N=C(Cl)C2=C(N1)CNCC2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2,4-dicloro-5,6,7,8-tetrahidropirido[3,4-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.98 |