Learn More
2,4-Dicloro-3-nitroquinolina, TRC
Código de producto. 30388332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388332 10 mg
30384844 50 mg
30383865 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43930810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132521-66-5
Fórmula molecular C9H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 243.05
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)nc2ccccc2c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-3-nitroquinoline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-9(11)8(7)13(14)15/h1-4H