Learn More
2,4-Dicloro-3-nitroquinolina, TRC
Código de producto. 30384844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384844 50 mg
30388332 10 mg
30383865 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43930850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132521-66-5
Fórmula molecular C9H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 243.05
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)nc2ccccc2c1Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-3-nitroquinoline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-9(11)8(7)13(14)15/h1-4H
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.