Learn More
2,4-Dicloro-3-cianopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459998 5 g 5 g
15469998 250 mg 250 miligramos
15449998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63347.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 180995-12-4 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloro-3-cianopiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180995-12-4
Fórmula molecular C6H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 172.996
Número MDL MFCD09750302
Clave InChI OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21997828
Nombre IUPAC 2,4-dicloropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sinónimo 2,4-dichloro-3-cyanopyridine, 2,4-dichloronicotinonitrile, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,4-dichloro, 3-cyano-2,4-dichloropyridine, pubchem5457, bys83, 3-cyano-2,4dichloropyridine, ksc493a5f, 3-pyridinecarbonitrile,2,4-dichloro
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173
Porcentaje de pureza 95%