Learn More
2,4-dicloro-1-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloronitrobenzene |
| CAS | 611-06-3 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloronitrobenzene, 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene, NSC 43196 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-1-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9541 |