Learn More
2,4-Dicloro-1-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767495 50 g 50 g
10566334 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10767495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00185EE
 Artículo restringido
En stock
CAS 29898-32-6
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.894
Clave InChI ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
PubChem CID 96864
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-iodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
% mín. CAS 97.0
Densidad 2.0100g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza 97%