Learn More
2,4-Dicloro-1-(4-nitrofenoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene |
| Punto de fusión | 68°C to 71°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 1887356 |
| Índice Merck | 14,6598 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |