Learn More
2,4-Dicloro-1-(4-nitrofenoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448857 5 g 5 g
11458857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19977.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1836-75-5
Fórmula molecular C12H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 284.092
Número MDL MFCD00128026
Clave InChI XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(4-nitrofenoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Punto de fusión 68°C to 71°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 1887356
Índice Merck 14,6598
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 98%