Learn More
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10202792 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10387244 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00053DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 1836-75-5
Fórmula molecular C12H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 284.092
Número MDL MFCD00128026
Clave InChI XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(4-nitrofenoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.3000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3OC6H4NO2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 97%