Learn More
2,4-Dicloro-1,3,5-triazina, TRC
Código de producto. 30378823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378823 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30378823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4359955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
CAS 2831-66-5
Fórmula molecular C3HCl2N3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6
Fórmula InChI InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H
SMILES Clc1ncnc(Cl)n1
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1,3,5-triazina
Peso molecular (g/mol) 149.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.9548