Learn More
2,4-Dicloro-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine |
| CAS | 2831-66-5 |
| Fórmula molecular | C3HCl2N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H |
| SMILES | Clc1ncnc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-1,3,5-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.9548 |