Learn More
2,4-Dibromotiofeno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333167 25 g 25 g
11313167 1 g 1 g
11323167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13591.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3140-92-9 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
2,4-Dibromothiophene is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-dibromotiofeno es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3140-92-9
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.928
Número MDL MFCD00043889
Clave InChI WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
Nombre IUPAC 2,4-dibromotiofeno
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromothiophene
Densidad 2.16
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.632
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 107651
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza ≥90%