Learn More
2,4-Dibromotiofeno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4-Dibromothiophene is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,4-dibromotiofeno es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromothiophene |
| Densidad | 2.16 |
| Punto de ebullición | 215°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.632 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 107651 |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.94 |
| Mostrar más |