Learn More
2,4-Dibromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406708 1 g 1 g
15416708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15406708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60230.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
2,4-Dibromothiazole is applied as a building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain. It is also used as an intermediate in the preparation of various 2,4-disubstituted thiazole derivatives with biologically active properties such as survival motor neuron (SMN) protein modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-dibromotiazol se aplica como compuesto básico en una síntesis de melitiazol C empleando una metátesis cruzada altamente selectiva (E) entre el 4-viniltiazol derivado y una cadena lateral de dienota. También se utiliza como intermedio en la preparación de varios derivados de tiazol 2,4-disustituidos con propiedades biológicamente activas, como los moduladores de proteínas de la neurona motora de supervivencia (SMN).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4175-77-3
Fórmula molecular C3HBr2NS
Peso molecular (g/mol) 242.916
Número MDL MFCD01318994
Clave InChI MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
PubChem CID 2763297
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1,3-tiazol
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromothiazole
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.92
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.