Learn More
2,4-Dibromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354446 5 g 5 g
11344446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20038.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58530-53-3
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Número MDL MFCD01859720
Clave InChI PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
PubChem CID 817104
Nombre IUPAC 2,4-dibromopiridina
SMILES BrC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromopyridine
Punto de fusión 38°C to 40°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza 97%