Learn More
2,4'-Dibromopropiofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10169042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10169042 5 g Frasco de vidrio 5 g
10096852 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10169042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 38786-67-3
Fórmula molecular C9H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 291.97
Número MDL MFCD00209571
Clave InChI GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 603907
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-bromofenil)propan-1-ona
SMILES C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4'-Dibromopropiophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 88°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCH(Br)CH3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación