Learn More
2,4-Dibromofenol, TRC
Código de producto. 30132855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132855 50 g 50 g
30004115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42574550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-58-7
Fórmula molecular C6 H4 Br2 O
Peso molecular (g/mol) 251.9
Sinónimo 2,4-Dibromophenol, Phenol, 2,4-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 5723, NSC 6213
Nombre IUPAC 2,4-dibromofenol
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromophenol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.8629