Learn More
Acetato de 2,4-dibromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromophenol Acetate |
| CAS | 36914-79-1 |
| Fórmula molecular | C8H6Br2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,4-Dibromophenyl Acetate, 2,4-Dibromo-phenol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-2-6(9)4-7(8)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 293.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.8735 |