Learn More
2,4-Dibromofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617561 5 g Frasco de vidrio 5 g
10792582 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406510050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-58-7
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.91
Número MDL MFCD00002149
Clave InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
Nombre IUPAC 2,4-dibromofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dibromophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 39°C
Color Beige o blanco a amarillo
Punto de ebullición 154°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.91
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, polvo, cristales o trozos