Learn More
2,4-Dibromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490997 100 g 100 g
11480997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23394.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-58-7
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.905
Número MDL MFCD00002149
Clave InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
Nombre IUPAC 2,4-dibromofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromophenol
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1861291
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.92
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dibromophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dibromophenol