Learn More
2,4-dibromofenol-3,5,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromophenol ring-d3 |
| CAS | 1219805-97-6 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H Br2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dibromophenol D3, 2,4-Dibromophenol (ring-D3), 2,4-Dibromophenol-3,5,6-d3, 2,4-Dibromo-3,5,6-trideuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c(Br)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dibromo-3,5,6-trideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.8817 |