Learn More
Ácido 2,4-dibromobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromobutyric Acid |
| CAS | 63164-16-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Br2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6Br2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)CCBr |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dibromobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.897 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.8735 |