Learn More
2,4'-Dibromobenzofenona, TRC
Código de producto. 30365979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365979 500 mg -
30358296 100 mg 100 miligramos
30352791 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD082320500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78281-59-1
Fórmula molecular C13 H8 Br2 O
Peso molecular (g/mol) 340.01
Sinónimo (2-Bromophenyl)(4-bromophenyl)methanone, 2,4'-Dibromobenzophenone
Nombre IUPAC (2-bromofenilo)-(4-bromofenil)metanona
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Dibromobenzophenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Br2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.8942