Learn More
Cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379905 5 g 5 g
11369905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19887.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72256-95-2
Fórmula molecular C6H3Br2ClO2S
Peso molecular (g/mol) 334.41
Número MDL MFCD03093759
Clave InChI OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737366
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 82°C to 86°C
Punto de ebullición 128°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2694058
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.41
Porcentaje de pureza 98%