Learn More
2,4-Dibromoanisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413287 25 g 25 g
11423287 100 g 100 g
11433287 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16200.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21702-84-1
Fórmula molecular C7H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 265.932
Número MDL MFCD00000079
Clave InChI XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27011
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromoanisole
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 82°C to 88°C (0.3 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2045290
Sinónimo 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.93
Porcentaje de pureza ≥98%