Learn More
2,4-Dibromoanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10531652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531652 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572251 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21702-84-1
Fórmula molecular C7H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 265.92
Número MDL MFCD00000079
Clave InChI XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
PubChem CID 27011
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dibromoanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 64.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 101.0°C to 106.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2(C6H3)OCH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación