Learn More
2,4-Dibromoanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11440943 5 g 5 g
11450943 25 g 25 g
11460943 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11440943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13329.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-57-6
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.921
Número MDL MFCD00007633
Clave InChI DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
Nombre IUPAC 2,4-Dibromoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromoaniline
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 156°C (24 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2206653
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.93
Porcentaje de pureza ≥98%