Learn More
2,4'-Dibromoacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494654 5 g 5 g
11404664 25 g 25 g
11414664 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494654 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13687.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-73-0 | C8H6Br2O | 277.943 g/mol
2,4'-Dibromoacetophenone is used as a reagent for analysis of fatty acids by HPLC as 4-bromophenacyl esters, for use in the protection of phenols and carboxylic acids. It undergoes condensation reactions with aldehydes in the presence of SnCl2 or SmI3 to afford α,β-unsaturated ketones. It is also useful in the esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4′-dibromoacetofenona se utiliza como reactivo en el análisis de ácidos grasos con HPLC como ésteres de 4-bromofenacilo, que se utilizan en la protección de fenoles y ácidos carboxílicos. Sufre reacciones de condensación con aldehídos en presencia de SnCl2 o SMI3 para ofrecer, cetonas α, β-insaturadas. También es útil en la esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (5 mg/ml), metanol (20 mg/ml), tolueno y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones refrigeradas. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-73-0
Fórmula molecular C8H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 277.943
Número MDL MFCD00000200
Clave InChI FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-bromofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Dibromoacetophenone
Punto de fusión 108°C to 112°C
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 607604
Índice Merck 14,1427
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.95
Porcentaje de pureza ≥98%