Learn More
2,4'-dibromoacetofenona-2-13C, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C |
| CAS | 335081-05-5 |
| Fórmula molecular | 13 C C7 H6 Br2 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Ethanone-2-13 C, 2-bromo-1-(4-bromophenyl)- (9 CI), 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone-2-13 C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4 H,5H2/i5+1 |
| SMILES | Br[13 CH2]C(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-bromofenil)(213 C)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 278.9333 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.8819 g/mol |
| Mostrar más |